Anti-IPO-38 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: SPM260]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA254368-100EA 500 EUR InStock
ANTIA254368-100
Anti-IPO-38 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: SPM260]
Anticorps
Mouse monoclonal [SPM260] antibody to IPO-38 for Flow Cytometry, IF and IHC-P with samples derived from human, mouse and rat.
  • Validated Applications: Flow Cytometry, IF, IHC-P
  • Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: IPO-38
Clonality: Monoclonal
Clone: SPM260
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité