Anti-KLF12 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: PCRP-KLF12-1E3]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA277541-100EA 500 EUR InStock
ANTIA277541-100
Anti-KLF12 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: PCRP-KLF12-1E3]
Anticorps
Mouse monoclonal [PCRP-KLF12-1E3] antibody to KLF12 for IP, Flow Cytometry and IF with samples derived from human.
  • Validated Applications: IP, Flow Cytometry, IF
  • Recommended Dilutions: IP: 1 to 2µg / 100 to 500µg proteins, Flow Cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: KLF12
Clonality: Monoclonal
Clone: PCRP-KLF12-1E3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité