Anti-GTF2A1 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: PCRP-GTF2A1-1F2]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA277637-100EA 500 EUR InStock
ANTIA277637-100
Anti-GTF2A1 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: PCRP-GTF2A1-1F2]
Anticorps
Mouse monoclonal [PCRP-GTF2A1-1F2] antibody to GTF2A1 for ELISA, IP, Flow Cytometry and IF with samples derived from human.
  • Validated Applications: ELISA, IP, Flow Cytometry, IF
  • Recommended Dilutions: IP: 1 to 2µg / 100 to 500µg proteins, Flow Cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: GTF2A1
Clonality: Monoclonal
Clone: PCRP-GTF2A1-1F2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité