Anti-MCP2 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: CCL8/3312]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA277786-100EA 500 EUR InStock
ANTIA277786-100
Anti-MCP2 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: CCL8/3312]
Anticorps
Mouse monoclonal [CCL8/3312] antibody to MCP2 for IHC-P with samples derived from human.
  • Validated Applications: IHC-P
  • Recommended Dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: MCP2
Clonality: Monoclonal
Clone: CCL8/3312
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité