Anti-Biotin Mouse Monoclonal Antibody [Clone: BTN/36]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA277869-100EA 500 EUR InStock
ANTIA277869-100
Anti-Biotin Mouse Monoclonal Antibody [Clone: BTN/36]
Anticorps
Mouse monoclonal [BTN/36] antibody to Biotin for Flow Cytometry, IF, WB and IHC-P.
  • Validated Applications: Flow Cytometry, IF, WB, IHC-P
  • Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 0,5 to 1 µg/million cells, IF: 0,5 to 1 µg/ml, WB: 0,5 to 2 µg/ml, IHC-P: 0,5 to 1 µg/ml
Type: Primary
Antigen: Biotin
Clonality: Monoclonal
Clone: BTN/36
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité