Anti-CD30 Mouse Recombinant Antibody [Clone: rKi-1/6913]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA277936-100EA 500 EUR InStock
ANTIA277936-100
Anti-CD30 Mouse Recombinant Antibody [Clone: rKi-1/6913]
Anticorps
Recombinant mouse monoclonal [rKi-1/6913] antibody to CD30 for IHC-P with samples derived from human.
  • Validated Applications: IHC-P
  • Recommended Dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: CD30
Clonality: Recombinant
Clone: rKi-1/6913
Conjugation: Unconjugated
Epitope: The epitope for this antibody is within the cytoplasmic region, specifically amino acids 495-595.
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité