Anti-Myeloperoxidase Rabbit Recombinant Antibody [Clone: MPO/33R]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA278030-100EA 500 EUR InStock
ANTIA278030-100
Anti-Myeloperoxidase Rabbit Recombinant Antibody [Clone: MPO/33R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [MPO/33R] antibody to Myeloperoxidase for WB and IHC-P with samples derived from human.
  • Validated Applications: WB, IHC-P
  • Recommended Dilutions: WB: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: Myeloperoxidase
Clonality: Recombinant
Clone: MPO/33R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité