Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Decorin Mouse Monoclonal Antibody [Clone: DCN/6289]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA278223-100EA 500 EUR InStock
ANTIA278223-100
Anti-Decorin Mouse Monoclonal Antibody [Clone: DCN/6289]
Anticorps
Mouse monoclonal [DCN/6289] antibody to Decorin for Flow Cytometry, IF, WB and IHC-P with samples derived from human, bovine, canine, chicken, elk, equine, mouse, porcine and rabbit.

  • Validated Applications: Flow Cytometry, IF, WB, IHC-P
  • Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml, WB: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml

Type: Primary
Antigen: Decorin
Clonality: Monoclonal
Clone: DCN/6289
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 lambda
Reactivity: Human, Bovine, Dog, Chicken, Elk, Horse, Mouse, Porcine, Rabbit

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité