Anti-HOXB2 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: PCRP-HOXB2-1F2]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA278232-100EA 500 EUR InStock
ANTIA278232-100
Anti-HOXB2 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: PCRP-HOXB2-1F2]
Anticorps
Mouse monoclonal [PCRP-HOXB2-1F2] antibody to HOXB2 for ELISA, IP, Flow Cytometry, IF, WB and IHC-P with samples derived from human.
  • Validated Applications: ELISA, IP, Flow Cytometry, IF, WB, IHC-P
  • Recommended Dilutions: IP: 1 to 2µg / 100 to 500µg proteins, Flow Cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml, WB: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: HOXB2
Clonality: Monoclonal
Clone: PCRP-HOXB2-1F2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité