Anti-LY75 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: CD205/3720]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA278285-100EA 500 EUR InStock
ANTIA278285-100
Anti-LY75 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: CD205/3720]
Anticorps
Mouse monoclonal [CD205/3720] antibody to LY75 for IHC-P with samples derived from human.
  • Validated Applications: IHC-P
  • Recommended Dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: LY75
Clonality: Monoclonal
Clone: CD205/3720
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité