Anti-PKC iota Mouse Monoclonal Antibody [Clone: PRKCI/4911]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA278351-100EA 500 EUR InStock
ANTIA278351-100
Anti-PKC iota Mouse Monoclonal Antibody [Clone: PRKCI/4911]
Anticorps
Mouse monoclonal [PRKCI/4911] antibody to PKC iota for IHC-P with samples derived from human, feline and canine.
  • Validated Applications: IHC-P
  • Recommended Dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: PKC iota
Clonality: Monoclonal
Clone: PRKCI/4911
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human, Cat, Dog
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité