Anti-Desmin Mouse Recombinant Antibody [Clone: rDES/1711]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA278471-100EA 500 EUR InStock
ANTIA278471-100
Anti-Desmin Mouse Recombinant Antibody [Clone: rDES/1711]
Anticorps
Recombinant mouse monoclonal [rDES/1711] antibody to Desmin for IHC-P with samples derived from human, mouse, rat, hamster and chicken.
  • Validated Applications: IHC-P
  • Recommended Dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: Desmin
Clonality: Recombinant
Clone: rDES/1711
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Hamster, Chicken
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité