Anti-Mucin 5AC Rabbit Recombinant Antibody [Clone: MUC5AC/7067R]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA278620-100EA 500 EUR InStock
ANTIA278620-100
Anti-Mucin 5AC Rabbit Recombinant Antibody [Clone: MUC5AC/7067R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [MUC5AC/7067R] antibody to Mucin 5AC for IHC-P with samples derived from human.
  • Validated Applications: IHC-P
  • Recommended Dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: Mucin 5AC
Clonality: Recombinant
Clone: MUC5AC/7067R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité