Anti-TIMP2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: TIMP2/2044]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA253315-100EA 500 EUR InStock
ANTIA253315-100
Anti-TIMP2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: TIMP2/2044]
Anticorps
Mouse monoclonal [TIMP2/2044] antibody to TIMP2 for ELISA and IHC-P with samples derived from human.
  • Validated Applications: ELISA, IHC-P
  • Recommended Dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: TIMP2
Clonality: Monoclonal
Clone: TIMP2/2044
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité