Anti-p53 Rabbit Recombinant Antibody [clone: TP53/3156R]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA253373-100EA 500 EUR InStock
ANTIA253373-100
Anti-p53 Rabbit Recombinant Antibody [clone: TP53/3156R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [TP53/3156R] antibody to p53 for ELISA with samples derived from human,monkey, canine, mouse, rat and hamster.
  • Validated Applications: ELISA
Type: Primary
Antigen: p53
Clonality: Recombinant
Clone: TP53/3156R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human;Monkey;Dog;Mouse;Rat;Hamster
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité