Anti-Transthyretin Mouse Monoclonal Antibody [clone: CPTC-TTR-1]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA253403-100EA 500 EUR InStock
ANTIA253403-100
Anti-Transthyretin Mouse Monoclonal Antibody [clone: CPTC-TTR-1]
Anticorps
Mouse monoclonal [CPTC-TTR-1] antibody to Transthyretin for WB with samples derived from human.
  • Validated Applications: WB
  • Recommended Dilutions: WB: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: Transthyretin
Clonality: Monoclonal
Clone: CPTC-TTR-1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité