Anti-TRP1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPM456]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA253433-100EA 500 EUR InStock
ANTIA253433-100
Anti-TRP1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPM456]
Anticorps
Mouse monoclonal [SPM456] antibody to TRP1 for Flow Cytometry and IF with samples derived from human and mouse.
  • Validated Applications: Flow Cytometry, IF
  • Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: TRP1
Clonality: Monoclonal
Clone: SPM456
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human;Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité