Anti-TRP1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPM611]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA253435-100EA 500 EUR InStock
ANTIA253435-100
Anti-TRP1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPM611]
Anticorps
Mouse monoclonal [SPM611] antibody to TRP1 for Flow Cytometry, IF and IHC-P with samples derived from human and mouse.
  • Validated Applications: Flow Cytometry, IF, IHC-P
  • Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 2 to 4 µg/ml
Type: Primary
Antigen: TRP1
Clonality: Monoclonal
Clone: SPM611
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human;Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité