Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Vimentin Rabbit Recombinant Antibody [clone: VIM/1937R]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA253494-100EA 500 EUR InStock
ANTIA253494-100
Anti-Vimentin Rabbit Recombinant Antibody [clone: VIM/1937R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [VIM/1937R] antibody to Vimentin for Flow Cytometry, IF, WB and IHC-P with samples derived from human, rat, horse, chicken, bovine, feline, canine and porcine.

  • Validated Applications: Flow Cytometry, IF, WB, IHC-P
  • Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml, WB: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml

Type: Primary
Antigen: Vimentin
Clonality: Recombinant
Clone: VIM/1937R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human;Rat;Horse;Chicken;Bovine;Cat;Dog;Porcine

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité