Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-B7H4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: B7H4/1788]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA253557-100EA 500 EUR InStock
ANTIA253557-100
Anti-B7H4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: B7H4/1788]
Anticorps
Mouse monoclonal [B7H4/1788] antibody to B7H4 for ELISA, Flow Cytometry, IF, WB and IHC-P with samples derived from human.

  • Validated Applications: ELISA, Flow Cytometry, IF, WB, IHC-P
  • Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml, WB: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml

Type: Primary
Antigen: B7H4
Clonality: Monoclonal
Clone: B7H4/1788
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité