Anti-Taf6 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA271-100EA 445 EUR InStock
ANTIA271-100
Anti-Taf6 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody to Taf6 for WB with samples derived from Saccharomyces cerevisiae.
  • Validated Applications: WB
  • Recommended Dilutions: WB: 1:1000
Type: Primary
Antigen: Taf6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Saccharomyces cerevisiae
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité