Anti-CD137 Rabbit Recombinant Antibody [clone: DM66]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A317400-100 A317400-500
ANTIA317400-100EA 640 EUR InStock
ANTIA317400-100 ANTIA317400-500
Anti-CD137 Rabbit Recombinant Antibody [clone: DM66]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [DM66] antibody to CD137 for ELISA and Flow Cytometry with samples derived from human.
  • Validated Applications: ELISA, Flow Cytometry
  • Recommended Dilutions: ELISA: 1:5,000 to 10,000, Flow Cytometry: 1:100
Type: Primary
Antigen: CD137
Clonality: Recombinant
Clone: DM66
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité