Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD27 Rabbit Recombinant Antibody [clone: DM59] (Biotin)

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA317406-100EA 895 EUR InStock
ANTIA317406-100 ANTIA317406-500
Anti-CD27 Rabbit Recombinant Antibody [clone: DM59] (Biotin)
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [DM59] antibody to CD27 (Biotin) for ELISA and Flow Cytometry with samples derived from human.

  • Validated Applications: ELISA, Flow Cytometry
  • Recommended Dilutions: ELISA: 1:5,000 to 10,000, Flow Cytometry: 1:100

Type: Primary
Antigen: CD27
Clonality: Recombinant
Clone: DM59
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité