Anti-BCMA Rabbit Recombinant Antibody [clone: DM6] (Biotin)
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A317437-100 A317437-500
ANTIA317437-100EA 925 EUR InStock
ANTIA317437-100 ANTIA317437-500
Anti-BCMA Rabbit Recombinant Antibody [clone: DM6] (Biotin)
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [DM6] antibody to BCMA (Biotin) for ELISA and Flow Cytometry with samples derived from human.
  • Validated Applications: ELISA, Flow Cytometry
  • Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:100
Type: Primary
Antigen: BCMA
Clonality: Recombinant
Clone: DM6
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité