Anti-CD47 Rabbit Recombinant Antibody [clone: DM212]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA318497-100EA 620 EUR InStock
ANTIA318497-100 ANTIA318497-500
Anti-CD47 Rabbit Recombinant Antibody [clone: DM212]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [DM212] antibody to CD47 for ELISA and Flow Cytometry with samples derived from human.
  • Validated Applications: ELISA, Flow Cytometry
  • Recommended Dilutions: ELISA: 1:5,000 to 10,000, Flow Cytometry: 1:100
Type: Primary
Antigen: CD47
Clonality: Recombinant
Clone: DM212
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité