Anti-Cyclin E Rabbit Recombinant Antibody [clone: CCNE1/4935R]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA253645-100EA 500 EUR InStock
ANTIA253645-100
Anti-Cyclin E Rabbit Recombinant Antibody [clone: CCNE1/4935R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [CCNE1/4935R] antibody to Cyclin E for WB and IHC-P with samples derived from human.
  • Validated Applications: WB, IHC-P
  • Recommended Dilutions: WB: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: Cyclin E
Clonality: Recombinant
Clone: CCNE1/4935R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité