Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Cyclin B2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: X29.2]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA253661-100EA 500 EUR InStock
ANTIA253661-100
Anti-Cyclin B2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: X29.2]
Anticorps
Mouse monoclonal [X29.2] antibody to Cyclin B2 for ELISA with samples derived from mouse, rat, human and xenopus laevis.

  • Validated Applications: ELISA

Type: Primary
Antigen: Cyclin B2
Clonality: Monoclonal
Clone: X29.2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Mouse;Rat;Human;Xenopus laevis

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité