Anti-CD9 Mouse Monoclonal Antibody [clone: P1/33/2]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA253751-100EA 500 EUR InStock
ANTIA253751-100
Anti-CD9 Mouse Monoclonal Antibody [clone: P1/33/2]
Anticorps
Mouse monoclonal [P1/33/2] antibody to CD9 for IHC-P with samples derived from human.
  • Validated Applications: IHC-P
  • Recommended Dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: CD9
Clonality: Monoclonal
Clone: P1/33/2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité