Anti-MUC16 Mouse Monoclonal Antibody [clone: OCA125/1900]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA253805-100EA 500 EUR InStock
ANTIA253805-100
Anti-MUC16 Mouse Monoclonal Antibody [clone: OCA125/1900]
Anticorps
Mouse monoclonal [OCA125/1900] antibody to MUC16 for IHC-P with samples derived from human.
  • Validated Applications: IHC-P
  • Recommended Dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: MUC16
Clonality: Monoclonal
Clone: OCA125/1900
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité