Anti-CD63 Rabbit Recombinant Antibody [clone: LAMP3/2990R]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA253935-100EA 500 EUR InStock
ANTIA253935-100
Anti-CD63 Rabbit Recombinant Antibody [clone: LAMP3/2990R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [LAMP3/2990R] antibody to CD63 for Flow Cytometry and IHC-P with samples derived from human.
  • Validated Applications: Flow Cytometry, IHC-P
  • Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: CD63
Clonality: Recombinant
Clone: LAMP3/2990R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité