Anti-CD70 Mouse Monoclonal Antibody [clone: TNFS7/1026]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA253949-100EA 500 EUR InStock
ANTIA253949-100
Anti-CD70 Mouse Monoclonal Antibody [clone: TNFS7/1026]
Anticorps
Mouse monoclonal [TNFS7/1026] antibody to CD70 for ELISA, Functional Studies, Flow Cytometry, IF and IHC-Fr with samples derived from human.
  • Validated Applications: ELISA, Functional Studies, Flow Cytometry, IF, IHC to Fr
  • Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml, IHC: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: CD70
Clonality: Monoclonal
Clone: TNFS7/1026
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité