Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CDK1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CDK1/873]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA253987-100EA 500 EUR InStock
ANTIA253987-100
Anti-CDK1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CDK1/873]
Anticorps
Mouse monoclonal [CDK1/873] antibody to CDK1 for IHC-P with samples derived from human,monkey, bovine and mink.

  • Validated Applications: IHC-P
  • Recommended Dilutions: IHC-P: 2 to 4 µg/ml

Type: Primary
Antigen: CDK1
Clonality: Monoclonal
Clone: CDK1/873
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human;Monkey;Bovine;Mink

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité