Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EBV Early Antigens Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1108-1]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA254023-100EA 500 EUR InStock
ANTIA254023-100
Anti-EBV Early Antigens Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1108-1]
Anticorps
Mouse monoclonal [1108-1] antibody to EBV Early Antigens for IF with samples derived from Epstein Barr virus.

  • Validated Applications: IF
  • Recommended Dilutions: IF: 1 to 2 µg/ml

Type: Primary
Antigen: EBV Early Antigens
Clonality: Monoclonal
Clone: 1108-1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Epstein Barr virus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité