Anti-HPV-18 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HPV18/1297]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA254025-100EA 500 EUR InStock
ANTIA254025-100
Anti-HPV-18 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HPV18/1297]
Anticorps
Mouse monoclonal [HPV18/1297] antibody to HPV-18 for IHC-P with samples derived from HPV-16.
  • Validated Applications: IHC-P
  • Recommended Dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: HPV-18
Clonality: Monoclonal
Clone: HPV18/1297
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: HPV-16
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité