Anti-Enterobacter aerogenes Mouse Monoclonal Antibody [clone: 57/82]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA254035-100EA 500 EUR InStock
ANTIA254035-100
Anti-Enterobacter aerogenes Mouse Monoclonal Antibody [clone: 57/82]
Anticorps
Mouse monoclonal [57/82] antibody to Enterobacter aerogenes for ELISA and IF with samples derived from Enterobacter aerogenes.
  • Validated Applications: ELISA, IF
  • Recommended Dilutions: ELISA: 1 to 5 µg/ml, IF: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: Enterobacter aerogenes
Clonality: Monoclonal
Clone: 57/82
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG kappa
Reactivity: Enterobacter aerogenes
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité