Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PNL2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: PNL2]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA254073-100EA 500 EUR InStock
ANTIA254073-100
Anti-PNL2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: PNL2]
Anticorps
Mouse monoclonal [PNL2] antibody to PNL2 for IF and IHC-P with samples derived from human, mouse and canine.

  • Validated Applications: IF, IHC-P
  • Recommended Dilutions: IF: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml

Type: Primary
Antigen: PNL2
Clonality: Monoclonal
Clone: PNL2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human;Mouse;Dog

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité