Anti-Cytokeratin 8 + 18 Mouse Monoclonal Antibody [clone: C-51]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA254075-100EA 500 EUR InStock
ANTIA254075-100
Anti-Cytokeratin 8 + 18 Mouse Monoclonal Antibody [clone: C-51]
Anticorps
Mouse monoclonal [C-51] antibody to Cytokeratin 8 + 18 for Flow Cytometry, IF, WB and IHC-P with samples derived from human,monkey, bovine, sheep and porcine.
  • Validated Applications: Flow Cytometry, IF, WB, IHC-P
  • Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml, WB: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: Cytokeratin 8 + 18
Clonality: Monoclonal
Clone: C-51
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human;Monkey;Bovine;Sheep;Pig
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité