Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HHV8 LNA-1 Mouse Recombinant Antibody [clone: HHV8/3606]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA254107-100EA 500 EUR InStock
ANTIA254107-100
Anti-HHV8 LNA-1 Mouse Recombinant Antibody [clone: HHV8/3606]
Anticorps
Recombinant mouse monoclonal [HHV8/3606] antibody to HHV8 LNA-1 for ELISA, IF and IHC-P with samples derived from human herpes virus 8.

  • Validated Applications: ELISA, IF, IHC-P
  • Recommended Dilutions: ELISA: 1 to 5 µg/ml, IF: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml

Type: Primary
Antigen: HHV8 LNA-1
Clonality: Recombinant
Clone: HHV8/3606
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human herpesvirus (HHV)

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité