Anti-Cytokeratin 5 + 6 + 18 Mouse Monoclonal Antibody [clone: LP34]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA254139-100EA 500 EUR InStock
ANTIA254139-100
Anti-Cytokeratin 5 + 6 + 18 Mouse Monoclonal Antibody [clone: LP34]
Anticorps
Mouse monoclonal [LP34] antibody to Cytokeratin 5 + 6 + 18 for IHC-P with samples derived from human, bovine and rat.
  • Validated Applications: IHC-P
  • Recommended Dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: Cytokeratin 5 + 6 + 18
Clonality: Monoclonal
Clone: LP34
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human;Bovine;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité