Anti-ds DNA Rabbit Recombinant Antibody [clone: DSD/4054R]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA254201-100EA 500 EUR InStock
ANTIA254201-100
Anti-ds DNA Rabbit Recombinant Antibody [clone: DSD/4054R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [DSD/4054R] antibody to ds DNA for Flow Cytometry, IF and IHC-P with samples derived from human.
  • Validated Applications: Flow Cytometry, IF, IHC-P
  • Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: ds DNA
Clonality: Recombinant
Clone: DSD/4054R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité