Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MHC Class II Rat Monoclonal Antibody [clone: M5/114] (Biotin)

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA254437-100EA 285 EUR InStock
ANTIA254437-100
Anti-MHC Class II Rat Monoclonal Antibody [clone: M5/114] (Biotin)
Anticorps
Rat monoclonal [M5/114] antibody to MHC Class II (Biotin) for WB, IHC-P, IP, Flow Cytometry and IHC-Fr with samples derived from mouse.

  • Validated Applications: WB, IHC-P, IP, Flow Cytometry, IHC to Fr

Type: Primary
Antigen: MHC Class II
Clonality: Monoclonal
Clone: M5/114
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité