Anti-SCXA Mouse Monoclonal Antibody [clone: PCRP-SCXA-1D2]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA277791-100EA 500 EUR InStock
ANTIA277791-100
Anti-SCXA Mouse Monoclonal Antibody [clone: PCRP-SCXA-1D2]
Anticorps
Mouse monoclonal [PCRP-SCXA-1D2] antibody to SCXA for Flow Cytometry and IF with samples derived from human.
  • Validated Applications: Flow Cytometry, IF
  • Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: SCXA
Clonality: Monoclonal
Clone: PCRP-SCXA-1D2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité