Anti-SOX11 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SOX11/7236]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA277801-100EA 500 EUR InStock
ANTIA277801-100
Anti-SOX11 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SOX11/7236]
Anticorps
Mouse monoclonal [SOX11/7236] antibody to SOX11 for IHC-P with samples derived from human.
  • Validated Applications: IHC-P
  • Recommended Dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: SOX11
Clonality: Monoclonal
Clone: SOX11/7236
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité