Anti-SPARC Mouse Monoclonal Antibody [clone: OSTN/3932]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA277803-100EA 500 EUR InStock
ANTIA277803-100
Anti-SPARC Mouse Monoclonal Antibody [clone: OSTN/3932]
Anticorps
Mouse monoclonal [OSTN/3932] antibody to SPARC for WB and IHC-P with samples derived from human.
  • Validated Applications: WB, IHC-P
  • Recommended Dilutions: WB: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: SPARC
Clonality: Monoclonal
Clone: OSTN/3932
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité