Anti-HLA DP + DQ + DR Mouse Monoclonal Antibody [clone: HLA-Pan/6663]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA277868-100EA 500 EUR InStock
ANTIA277868-100
Anti-HLA DP + DQ + DR Mouse Monoclonal Antibody [clone: HLA-Pan/6663]
Anticorps
Mouse monoclonal [HLA-Pan/6663] antibody to HLA DP + DQ + DR for Flow Cytometry and IHC-P with samples derived from human.
  • Validated Applications: Flow Cytometry, IHC-P
  • Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: HLA DP + DQ + DR
Clonality: Monoclonal
Clone: HLA-Pan/6663
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité