Anti-IRF3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: PCRP-IRF3-3B2]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA277870-100EA 500 EUR InStock
ANTIA277870-100
Anti-IRF3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: PCRP-IRF3-3B2]
Anticorps
Mouse monoclonal [PCRP-IRF3-3B2] antibody to IRF3 for WB and IF with samples derived from human.
  • Validated Applications: WB, IF
  • Recommended Dilutions: WB: 2 to 4 µg/ml, IF: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: IRF3
Clonality: Monoclonal
Clone: PCRP-IRF3-3B2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité