Anti-CD5 Mouse Recombinant Antibody [clone: rC5/6429]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA277933-100EA 500 EUR InStock
ANTIA277933-100
Anti-CD5 Mouse Recombinant Antibody [clone: rC5/6429]
Anticorps
Recombinant mouse monoclonal [rC5/6429] antibody to CD5 for IHC-P with samples derived from human.
  • Validated Applications: IHC-P
  • Recommended Dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: CD5
Clonality: Recombinant
Clone: rC5/6429
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité