Anti-Arginase 1 Rabbit Recombinant Antibody [clone: ARG1/6790R]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA278012-100EA 500 EUR InStock
ANTIA278012-100
Anti-Arginase 1 Rabbit Recombinant Antibody [clone: ARG1/6790R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [ARG1/6790R] antibody to Arginase 1 for WB and IHC with samples derived from human.
  • Validated Applications: WB, IHC
  • Recommended Dilutions: WB: 2 to 4 µg/ml, IHC-P: 2 to 4 µg/ml
Type: Primary
Antigen: Arginase 1
Clonality: Recombinant
Clone: ARG1/6790R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité