Anti-CD74 Rabbit Recombinant Antibody [clone: CLIP/7023R]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA278102-100EA 500 EUR InStock
ANTIA278102-100
Anti-CD74 Rabbit Recombinant Antibody [clone: CLIP/7023R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [CLIP/7023R] antibody to CD74 for IHC-P with samples derived from human, babbon and mouse.
  • Validated Applications: IHC-P
  • Recommended Dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: CD74
Clonality: Recombinant
Clone: CLIP/7023R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human;Baboon;Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité