Anti-Apolipoprotein B Mouse Monoclonal Antibody [clone: APOB/4335]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA278238-100EA 500 EUR InStock
ANTIA278238-100
Anti-Apolipoprotein B Mouse Monoclonal Antibody [clone: APOB/4335]
Anticorps
Mouse monoclonal [APOB/4335] antibody to Apolipoprotein B for IHC-P with samples derived from human.
  • Validated Applications: IHC-P
  • Recommended Dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: Apolipoprotein B
Clonality: Monoclonal
Clone: APOB/4335
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: Multiple
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité